Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLP-1R / GLP1R Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6090-ma-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060740
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002053.3
GLP-1R / GLP1R Protein
Research Use Only
Glp1r
Recombinant Protein
Mammal
RPQGATVSLW ETVQKWREYR RQCQRSLTED PPPATDLFCN RTFDEYACWP DGEPGSFVNV SCPWYLPWAS SVPQGHVYRF CTAEGLWLQK DNSSLPWRDL SECEESKRGE RSSPEEQLLF LY
Greater than 98.9% as determined by SDS-PAGE.
2740
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol