Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLRX5 Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
136.00€ - 3420.00€
Specifica
ID gene (immissione) 51218
Nome GLRX5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene GLRX5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15969028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11992-5UG
5 μg
136.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15959028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11992-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11992-1MG
1 mg
3420.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
51218
Research Use Only
GLRX5
Human
His
GLRX5 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 0.1M NaCl.
GLRX5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGSLGRAAA ALLRWGRGAG GGGLWGPGVR AAGSGAGGGG SAEQLDALVK KDKVVVFLKG TPEQPQCGFS NAVVQILRLH GVRDYAAYNV LDDPELRQGI KDYSNWPTIP QVYLNGEFVG GCDILLQMHQ NGDLVEELKK LGIHSALLDE KKDQDSK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.