Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMFB His Protein
A cDNA sequence encoding the GMFB His was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | GMFB His Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15959068
|
enQuireBio™
QP12005-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949068
|
enQuireBio™
QP12005-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939068
|
enQuireBio™
QP12005-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GMFB His Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GMFB 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCL pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSESLVVCDV AEDLVEKLRK FRFRKETNNA AIIMKIDKDK RLVVLDEELE GISPDELKDE LPERQPRFIV YSYKYQHDDG RVSYPLCFIF SSPVGCKPEQ QMMYAGSKNK LVQTAELTKV FEIRNTEDLT EEWLREKLGF FH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |