Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein
Codice prodotto. 16022811
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16022811 1 mg 1mg
16012811 10 μg 10µg
16052811 50 μg 50µg
16002811 100 μg 100µg
16032811 200 μg 200µg
16042811 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16022811 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QP8126ec1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2609.25€
    2138.00€ / 1mg
    Risparmia 471.25€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GMP reductase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001002000.1
ID gene (immissione) 51292
Nome GMP reductase 2 Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene GMPR2
Lunghezza della proteina Full Length of Isoform 2
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MTSCLPALRF IATPRLSAMP HIDNDVKLDF KDVLLRPKRS TLKSRSEVDL TRSFSFRNSK QTYSGVPIIA ANMDTVGTFE MAKVLCKFSL FTAVHKHYSL VQWQEFAGQN PDCLEHLAAS SGTGSSDFEQ LEQILEAIPQ VKYICLDVAN GYSEHFVEFV KDVRKRFPQH TIMAGNVVTG EMVEELILSG ADIIKVGIGP GSVCTTRKKT GVGYPQLSAV MECADAAHGL KGHIISDGGC SCPGDVAKAF GAGADFVMLG GMLAGHSESG GELIERDGKK YKLFYGMSSE MAMKKYAGGV AEYRASEGKT VEVPFKGDVE HTIRDILGGI RSTCTYVGAA KLKELSRRTT FIRVTQQVNP IFSEAC
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.