Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAQ Protein
A cDNA sequence encoding the GNAQ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | GNAQ Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15959088
|
enQuireBio™
QP12011-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949088
|
enQuireBio™
QP12011-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939088
|
enQuireBio™
QP12011-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GNAQ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GNAQ protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTLESIM ACCLSEEAKE ARRINDEIER QLRRDKRDAR RELKLLLLGT GESGKSTFIK QMRIIHGSGY SDEDKRGFTK LVYQNIFTAM QAMIRAMDTL KIPYKYEHNK AHAQLVREVD VEKVSAFENP YVDAIKSLWN DPGIQECYDR RREYQLSDST KYYLNDLDRV ADPAYLPTQQ DVLRVRVPTT GIIEYPFDLQ SVIFRMVDVG GQRSERRKWI HCFENVTSIM FLVALSEYDQ VLVESDNENR MEESKALFRT IITYPWFQNS SVILFLNKKD LLEEKIMYSH LVDYFPEYDG PQRDAQAARE FILKMFVDLN PDSDKIIYSH FTCATDTENI RFVFAAVKDT ILQLNLKEYN LV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |