Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPC4 511 aa Protein
A cDNA sequence encoding the GPC4 511 aa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
117.07€ - 6680.35€
Specifica
Nome | GPC4 511 aa Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15939158
|
enQuireBio™
QP12035-2UG |
2 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15919158
|
enQuireBio™
QP12035-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15929158
|
enQuireBio™
QP12035-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
GPC4 511 aa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Glypican-4 filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.2 mg/ml in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl, pH 8.0 and 5mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASALLAAELKSK SCSEVRRLYV SKGFNKNDAP LHEINGDHLK ICPQGSTCCS QEMEEKYSLQ SKDDFKSVVS EQCNHLQAVF ASRYKKFDEF FKELLENAEK SLNDMFVKTY GHLYMQNSEL FKDLFVELKR YYVVGNVNLE EMLNDFWARL LERMFRLVNS QYHFTDEYLE CVSKYTEQLK PFGDVPRKLK LQVTRAFVAA RTFAQGLAVA GDVVSKVSVV NPTAQCTHAL LKMIYCSHCR GLVTVKPCYN YCSNIMRGCL ANQGDLDFEW NNFIDAMLMV AERLEGPFNI ESVMDPIDVK ISDAIMNMQD NSVQVSQKVF QGCGPPKPLP AGRISRSISE SAFSARFRPH HPEERPTTAA GTSLDRLVTD VKEKLKQAKK FWSSLPSNVC NDERMAAGNG NEDDCWNGKG KSRYLFAVTG NGLANQGNNP EVQVDTSKPD ILILRQIMAL RVMTSKMKNA YNGNDVDFFD ISDESSGEGS GSGCEYQQCP SEFDYNATDH AGKSANEKAD S | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |