Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSR Protein
A cDNA sequence encoding the GSR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome GSR Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Specific activity: > 29 unit/ml. One unit will reduce 1.0 umol of oxidized glutathione per minute at pH 7.5 at 25C.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954538
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10655-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934538
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10655-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944538
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10655-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
GSR Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAMACRQ EPQPQGPPPA AGAVASYDYL VIGGGSGGLA SARRAAELGA RAAVVESHKL GGTCVNVGCV PKKVMWNTAV HSEFMHDHAD YGFPSCEGKF NWRVIKEKRD AYVSRLNAIY QNNLTKSHIE IIRGHAAFTS DPKPTIEVSG KKYTAPHILI ATGGMPSTPH ESQIPGASLG ITSDGFFQLE ELPGRSVIVG AGYIAVEMAG ILSALGSKTS LMIRHDKVLR SFDSMISTNC TEELENAGVE VLKFSQVKEV KKTLSGLEVS MVTAVPGRLP VMTMIPDVDC LLWAIGRVPN TKDLSLNKLG IQTDDKGHII VDEFQNTNVK GIYAVGDVCG KALLTPVAIA AGRKLAHRLF EYKEDSKLDY NNIPTVVFSH PPIGTVGLTE DEAIHKYGIE NVKTYSTSFT PMYHAVTKRK TKCVMKMVCA NKEEKVVGIH MQGLGCDEML QGFAVAVKMG ATKADFDNTV AIHPTSSEEL VTLR
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity: > 29 unit/ml. One unit will reduce 1.0 umol of oxidized glutathione per minute at pH 7.5 at 25C.
Human
His
The GSR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl.