Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM5 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | GSTM5 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Specific activity is > 90,000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4- dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964558
|
enQuireBio™
QP10660-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944558
|
enQuireBio™
QP10660-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954558
|
enQuireBio™
QP10660-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GSTM5 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPMTLG YWDIRGLAHA IRLLLEYTDS SYVEKKYTLG DAPDYDRSQW LNEKFKLGLD FPNLPYLIDG AHKITQSNAI LRYIARKHNL CGETEEEKIR VDILENQVMD NHMELVRLCY DPDFEKLKPK YLEELPEKLK LYSEFLGKRP WFAGDKITFV DFLAYDVLDM KRIFEPKCLD AFLNLKDFIS RFEGLKKISA YMKSSQFLRG LLFGKSATWN SK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 90,000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4- dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C. | |
Human | |
His | |
The GSTM5 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |