Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTF2E2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTF2E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002086.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2961 |
Nome | GTF2E2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16051030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091030
|
enQuireBio™
QP6131-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001040
|
enQuireBio™
QP6131-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002086.1 | |
GTF2E2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2961 | |
Research Use Only | |
GTF2E2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPSLLRERE LFKKRALSTP VVEKRSASSE SSSSSSKKKK TKVEHGGSSG SKQNSDHSNG SFNLKALSGS SGYKFGVLAK IVNYMKTRHQ RGDTHPLTLD EILDETQHLD IGLKQKQWLM TEALVNNPKI EVIDGKYAFK PKYNVRDKKA LLRLLDQHDQ RGLGGILLED IEEALPNSQK AVKALGDQIL FVNRPDKKKI LFFNDKSCQF SVDEEFQKLW RSVTVDSMDE EKIEEYLKRQ GISSMQESGP KKVAPIQRRK KPASQKKRRF KTHNEHLAGV LKDYSDITSS K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |