Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HADH Protein
A cDNA sequence encoding the HADH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 3033 |
---|---|
Nome | HADH Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | HADH |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15929368
|
enQuireBio™
QP12099-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15919368
|
enQuireBio™
QP12099-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15909368
|
enQuireBio™
QP12099-1MG |
1 mg |
3420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
3033 | |
Research Use Only | |
HADH | |
Human | |
His | |
The HADH solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
HADH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSSSTASAS AKKIIVKHVT VIGGGLMGAG IAQVAAATGH TVVLVDQTED ILAKSKKGIE ESLRKVAKKK FAENPKAGDE FVEKTLSTIA TSTDAASVVH STDLVVEAIV ENLKVKNELF KRLDKFAAEH TIFASNTSSL QITSIANATT RQDRFAGLHF FNPVPVMKLV EVIKTPMTSQ KTFESLVDFS KALGKHPVSC KDTPGFIVNR LLVPYLMEAI RLYERGDASK EDIDTAMKLG AGYPMGPFEL LDYVGLDTTK FIVDGWHEMD AENPLHQPSP SLNKLVAENK FGKKTGEGFY KYK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |