Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Haptoglobin Protein
A cDNA sequence encoding the Haptoglobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
149.00€ - 2875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 3240
Nome Haptoglobin Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene HP
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15949378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12103-200UG
200 μg
149.00€
200µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12103-1MG
1 mg
452.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15929378
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12103-10MG
10 mg
2875.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
3240
Research Use Only
HP
Human
Untagged
Lyophilized with no additives.
Haptoglobin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human
MSALGAVIAL LLWGQLFAVD SGNDVTDIAD DGCPKPPEIA HGYVEHSVRY QCKNYYKLRT EGDGVYTLND KKQWINKAVG DKLPECEADD GCPKPPEIAH GYVEHSVRYQ CKNYYKLRTE GDGVYTLNNE KQWINKAVGD KLPECEAVCG KPKNPANPVQ RILGGHLDAK GSFPWQAKMV SHHNLTTGAT LINEQWLLTT AKNLFLNHSE NATAKDIAPT LTLYVGKKQL VEIEKVVLHP NYSQVDIGLI KLKQKVSVNE RVMPICLPSK DYAEVGRVGY VSGWGRNANF KFTDHLKYVM LPVADQDQCI RHYEGSTVPE KKTPKSPVGV QPILNEHTFC AGMSKYQEDT CYGDAGSAFA VHDLEEDTWY ATGILSFDKS CAVAEYGVYV KVTSIQDWVQ KTIAEN
Greater than 95.0%.