Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HBG1 Protein
A cDNA sequence encoding the HBG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome HBG1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15949438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12121-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15929438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12121-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939438
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12121-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
HBG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HBG1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGHFTEE DKATITSLWG KVNVEDAGGE TLGRLLVVYP WTQRFFDSFG NLSSASAIMG NPKVKAHGKK VLTSLGDATK HLDDLKGTFA QLSELHCDKL HVDPENFKLL GNVLVTVLAI HFGKEFTPEV QASWQKMVTA VASALSSRYH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.