Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDHD3 Protein
A cDNA sequence encoding the HDHD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 81932
Nome HDHD3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene HDHD3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15919708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12210-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15999698
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12210-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15909708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12210-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
81932
Research Use Only
HDHD3
Human
His
The HDHD3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
HDHD3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAHR LQIRLLTWDV KDTLLRLRHP LGEAYATKAR AHGLEVEPSA LEQGFRQAYR AQSHSFPNYG LSHGLTSRQW WLDVVLQTFH LAGVQDAQAV APIAEQLYKD FSHPCTWQVL DGAEDTLREC RTRGLRLAVI SNFDRRLEGI LEGLGLREHF DFVLTSEAAG WPKPDPRIFQ EALRLAHMEP VVAAHVGDNY LCDYQGPRAV GMHSFLVVGP QALDPVVRDS VPKEHILPSL AHLLPALDCL EGSTPGL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.