Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDL Protein
A cDNA sequence encoding the HDL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 7320.00€
Specifica
Nome HDL Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15939708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12211-10MG
10 mg
212.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15929708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12211-100MG
100 mg
960.00€
100mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12211-1GRAM
1 g
7320.00€
1g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
HDL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
Cholesterol level >200 mg/l. <1% LDL.