missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Heme-binding protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heme-binding protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Specifica

Numero di accesso NP_055135.1
ID gene (immissione) 23593
Nome Heme-binding protein 1
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16093681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8272-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16013691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8272-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16003691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8272-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16023691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8272-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16033691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8272-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16043691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8272-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_055135.1
Heme-binding protein 1
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
23593
Research Use Only
HEBP2
Recombinant Protein
E. coli
AEPLQPDPGA AEDAAAQAVE TPGWKAPEDA GPQPGSYEIR HYGPAKWVST SVESMDWDSA IQTGFTKLNS YIQGKNEKEM KIKMTAPVTS YVEPGSGPFS ESTITISLYI PSEQQFDPPR PLESDVFIED RAEMTVFVRS FDGFSSAQKN QEQLLTLASI LREDGKVFDE KVYYTAGYNS PVKLLNRNNE VWLIQKNEPT KENE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications