Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HERC5 Protein
A cDNA sequence encoding the HERC5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) 51191
Nome HERC5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene HERC5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15959728
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12217-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949728
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12217-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939728
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12217-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
51191
Research Use Only
HERC5
Human
His
HERC5 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
HERC5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFDLTVRR NHLIEDVLNQ LSQFENEDLR KELWVSFSGE IGYDLGGVKK EFFYCLFAEM IQPEYGMFMY PEGASCMWFP VKPKFEKKRY FFFGVLCGLS LFNCNVANLP FPLALFKKLL DQMPSLEDLK ELSPDLGKNL QTLLDDEGDN FEEVFYIHFN VHWDRNDTNL IPNGSSITVN QTNKRDYVSK YINYIFNDSV KAVYEEFRRG FYKMCDEDII KLFHPEELKD VIVGNTDYDW KTFEKNARYE PGYNSSHPTI VMFWKAFHKL TLEEKKKFLV FLTGTDRLQM KDLNNMKITF CCPESWNERD PIRALTCFSV LFLPKYSTME TVEEALQEAI NNNRGFG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.