Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HES7 Protein
A cDNA sequence encoding the HES7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome HES7 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15949738
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12220-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939738
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12220-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15929738
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12220-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
HES7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HES7 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVTRDRA ENRDGPKMLK PLVEKRRRDR INRSLEELRL LLLERTRDQN LRNPKLEKAE ILEFAVGYLR ERSRVEPPAA AAPGVPRSPV QDAEALASCY LSGFRECLLR LAAFAHDASP AARAQLFSAL HGYLRPKPPR PKPVDPRPPA PRPSLDPAAP ALGPALHQRP PVHQGHPSPR CAWSPSLCSP RAGDSGAPAP LTGLLPPPPP PHRQDGAPKA PLPPPPAFWR PWP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.