Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HIF1AN Protein
A cDNA sequence encoding the HIF1AN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | HIF1AN Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15949778
|
enQuireBio™
QP12233-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15969778
|
enQuireBio™
QP12233-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15959778
|
enQuireBio™
QP12233-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HIF1AN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAATAAEAVA SGSGEPREEA GALGPAWDES QLRSYSFPTR PIPRLSQSDP RAEELIENEE PVVLTDTNLV YPALKWDLEY LQENIGNGDF SVYSASTHKF LYYDEKKMAN FQNFKPRSNR EEMKFHEFVE KLQDIQQRGG EERLYLQQTL NDTVGRKIVM DFLGFNWNWI NKQQGKRGWG QLTSNLLLIG MEGNVTPAHY DEQQNFFAQI KGYKRCILFP PDQFECLYPY PVHHPCDRQS QVDFDNPDYE RFPNFQNVVG YETVVGPGDV LYIPMYWWHH IESLLNGGIT ITVNFWYKGA PTPKRIEYPL KAHQKVAIMR NIEKMLGEAL GNPQEVGPLL NTMIKGRYN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |