Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLF Protein
A cDNA sequence encoding the HLF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
Nome HLF Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15929918
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12278-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949918
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12278-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939918
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12278-50UG
50 μg
1665.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
HLF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HLF protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.2M NaCl and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEKMSRPLPL NPTFIPPPYG VLRSLLENPL KLPLHHEDAF SKDKDKEKKL DDESNSPTVP QSAFLGPTLW DKTLPYDGDT FQLEYMDLEE FLSENGIPPS PSQHDHSPHP PGLQPASSAA PSVMDLSSRA SAPLHPGIPS PNCMQSPIRP GQLLPANRNT PSPIDPDTIQ VPVGYEPDPA DLALSSIPGQ EMFDPRKRKF SEEELKPQPM IKKARKVFIP DDLKDDKYWA RRRKNNMAAK RSRDARRLKE NQIAIRASFL EKENSALRQE VADLRKELGK CKNILAKYEA RHGPL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.