Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein OTX2 Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001257452.1 |
| ID gene (immissione) | 5015 |
| Nome | Homeobox protein OTX2 Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | OTX2 |
| Lunghezza della proteina | Full Length of Isoform 2 |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |