Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HRASLS3 Protein
A cDNA sequence encoding the HRASLS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | HRASLS3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940019
|
enQuireBio™
QP12312-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960019
|
enQuireBio™
QP12312-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950019
|
enQuireBio™
QP12312-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HRASLS3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRAPIPEPKP GDLIEIFRPF YRHWAIYVGD GYVVHLAPPS EVAGAGAASV MSALTDKAIV KKELLYDVAG SDKYQVNNKH DDKYSPLPCS KIIQRAEELV GQEVLYKLTS ENCEHFVNEL RYGVARSDQV RDV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |