Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSF2BP Protein
A cDNA sequence encoding the HSF2BP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | HSF2BP Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950059
|
enQuireBio™
QP12323-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940059
|
enQuireBio™
QP12323-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930059
|
enQuireBio™
QP12323-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HSF2BP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HSF2BP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGEAGAA EEACRHMGTK EEFVKVRKKD LERLTTEVMQ IRDFLPRILN GEVLESFQKL KIVEKNLERK EQELEQLKMD CEHFKARLET VQADNIREKK EKLALRQQLN EAKQQLLQQA EYCTEMGAAA CTLLWGVSSS EEVVKAILGG DKALKFFSIT GQTMESFVKS LDGDVQELDS DESQFVFALA GIVTNVAAIA CGREFLVNSS RVLLDTILQL LGDLKPGQCT KLKVLMLMSL YNVSINLKGL KYISESPGFI PLLWWLLSDP DAEVCLHVLR LVQSVVLEPE VFSKSASEFR SSLPLQRILA MSKSRNPRLQ TAAQELLEDL RTLEHNV | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |