Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB6 Protein
A cDNA sequence encoding the HSPB6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | HSPB6 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15970089
|
enQuireBio™
QP12333-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950089
|
enQuireBio™
QP12333-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960089
|
enQuireBio™
QP12333-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HSPB6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HSPB6 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol, 1mM DTT, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEIPVP VQPSWLRRAS APLPGLSAPG RLFDQRFGEG LLEAELAALC PTTLAPYYLR APSVALPVAQ VPTDPGHFSV LLDVKHFSPE EIAVKVVGEH VEVHARHEER PDEHGFVARE FHRRYRLPPG VDPAAVTSAL SPEGVLSIQA APASAQAPPP AAAK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |