Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HTATIP2 Protein
A cDNA sequence encoding the HTATIP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | HTATIP2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15960139
|
enQuireBio™
QP12350-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950139
|
enQuireBio™
QP12350-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940139
|
enQuireBio™
QP12350-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HTATIP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HTATIP2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAETEALSKL REDFRMQNKS VFILGASGET GRVLLKEILE QGLFSKVTLI GRRKLTFDEE AYKNVNQEVV DFEKLDDYAS AFQGHDVGFC CLGTTRGKAG AEGFVRVDRD YVLKSAELAK AGGCKHFNLL SSKGADKSSN FLYLQVKGEV EAKVEELKFD RYSVFRPGVL LCDRQESRPG EWLVRKFFGS LPDSWARGHS VPVVTVVRAM LNNVVRPRDK QMELLENKAI HDLGKAHGSL KP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |