Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HTRA2 Protein
A cDNA sequence encoding the HTRA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | HTRA2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940169
|
enQuireBio™
QP12360-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960169
|
enQuireBio™
QP12360-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950169
|
enQuireBio™
QP12360-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HTRA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50mM NaCl, 1mM DTT, and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAVPSPPPAS PPSQYNFIAD VVEKTAPAVV YIEILDRHPF LGREVPISNG SGFVVAADGL IVTNAHVVAD RRRVRVRLLS GDTYEAVVTA VDPVADIATL RIQTKEPLPT LPLGRSADVR QGEFVVAMGS PFALQNTITS GIVSSAQRPA RDLGLPQTNV EYIQTDAAID FGNAGGPLVN LDGEVIGVNT MKVTAGISFA IPSDRLREFL HRGEKKNSSS GISGSQRRYI GVMMLTLSPS ILAELQLREP SFPDVQHGVL IHKVILGSPA HRAGLRPGDV ILAIGEQMVQ NAEDVYEAVR TQSQLAVQIR RGRETLTLYV TPEVTEGSHH HHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |