Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ICAM2 Protein
A cDNA sequence encoding the ICAM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | ICAM2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950179
|
enQuireBio™
QP12363-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930179
|
enQuireBio™
QP12363-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940179
|
enQuireBio™
QP12363-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ICAM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ICAM2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSDEKVFE VHVRPKKLAV EPKGSLEVNC STTCNQPEVG GLETSLDKIL LDEQAQWKHY LVSNISHDTV LQCHFTCSGK QESMNSNVSV YQPPRQVILT LQPTLVAVGK SFTIECRVPT VEPLDSLTLF LFRGNETLHY ETFGKAAPAP QEATATFNST ADREDGHRNF SCLAVLDLMS RGGNIFHKHS APKMLEIYEP VSDSQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |