Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDE Protein
A cDNA sequence encoding the IDE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome IDE Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15910189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12365-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15990179
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12365-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15900189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12365-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
IDE Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
IDE filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.6 mg/ml in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl, pH 8.0 and 10% (w/v) glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRYRLAWLLH PALPSTFRSV LGARLPPPER LCGFQKKTYS KMNNPAIKRI GNHITKSPED KREYRGLELA NGIKVLLISD PTTDKSSAAL DVHIGSLSDP PNIAGLSHFC EHMLFLGTKK YPKENEYSQF LSEHAGSSNA FTSGEHTNYY FDVSHEHLEG ALDRFAQFFL CPLFDESCKD REVNAVDSEH EKNVMNDAWR LFQLEKATGN PKHPFSKFGT GNKYTLETRP NQEGIDVRQE LLKFHSAYYS SNLMAVCVLG RESLDDLTNL VVKLFSEVEN KNVPLPEFPE HPFQEEHLKQ LYKIVPIKDI RNLYVTFPIP DLQKYYKSNP GHYLGHLIGH EGPGSLLSEL KSKGWVNTLV GGQKEGARGF MFFIINVDLT EEGLLHVEDI ILHMFQYIQK LRAEGPQEWV FQECKDLNAV AFRFKDKERP RGYTSKIAGI LHYYPLEEVL TAEYLLEEFR PDLIEMVLDK LRPENVRVAI VSKSFEGKTD RTEEWYGTQY KQEAIPDEVI KKWQNADLNG KFKLPTKNEF IPTNFEILPL EKEATPYPAL IKDTAMSKLW FKQDDKFFLP KACLNFEFFS PFAYVDPLHC NMAYLYLELL KDSLNEYAYA AELAGLSYDL QNTIYGMYLS VKGYNDKQPI LLKKIIEKMA TFEIDEKRFE IIKEAYMRSL NNFRAEQPHQ HAMYYLRLLM TEVAWTKDEL KEALDDVTLP RLKAFIPQLL SRLHIEALLH GNITKQAALG IMQMVEDTLI EHAHTKPLLP SQLVRYREVQ LPDRGWFVYQ QRNEVHNNCG IEIYYQTDMQ STSENMFLEL FCQIISEPCF NTLRTKEQLG YIVFSGPRRA NGIQGLRFII QSEKPPHYLE SRVEAFLITM EKSIEDMTEE AFQKHIQALA IRRLDKPKKL SAECAKYWGE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.