Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDI2 Protein
A cDNA sequence encoding the IDI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
ID gene (immissione) 91734
Nome IDI2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene IDI2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15970189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12367-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15960189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12367-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15950189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12367-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
91734
Research Use Only
IDI2
Human
His
IDI2 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
IDI2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDINLDWVD RRQLQRLEEM LIVVDENDKV IGADTKRNCH LNENIEKGLL HRAFSVVLFN TKNRILIQQR SDTKVTFPGY FTDSCSSHPL YNPAELEEKD AIGVRRAAQR RLQAELGIPG EQISPEDIVF MTIYHHKAKS DRIWGEHEIC YLLLVRKNVT LNPDPSETKS ILYLSQEELW ELLEREARGE VKVTPWLRTI AERFLYRWWP HLDDVTPFVE LHKIHRV
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.