missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDS Protein
A cDNA sequence encoding the IDS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | IDS Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15930199
|
enQuireBio™
QP12369-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15910199
|
enQuireBio™
QP12369-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15920199
|
enQuireBio™
QP12369-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
IDS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IDS protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SETQANSTTD ALNVLLIIVD DLRPSLGCYG DKLVRSPNID QLASHSLLFQ NAFAQQAVCA PSRVSFLTGR RPDTTRLYDF NSYWRVHAGN FSTIPQYFKE NGYVTMSVGK VFHPGISSNH TDDSPYSWSF PPYHPSSEKY ENTKTCRGPD GELHANLLCP VDVLDVPEGT LPDKQSTEQA IQLLEKMKTS ASPFFLAVGY HKPHIPFRYP KEFQKLYPLE NITLAPDPEV PDGLPPVAYN PWMDIRQRED VQALNISVPY GPIPVDFQRK IRQSYFASVS YLDTQVGRLL SALDDLQLAN STIIAFTSDH GWALGEHGEW AKYSNFDVAT HVPLIFYVPG RTASLPEAGE KLFPYLDPFD SASQLMEPGR QSMDLVELVS LFPTLAGLAG LQVPPRCPVP SFHVELCREG KNLLKHFRFR DLEEDPYLPG NPRELIAYSQ YPRPSDIPQW NSDKPSLKDI KIMGYSIRTI DYRYTVWVGF NPDEFLANFS DIHAGELYFV DSDPLQDHNM YNDSQGGDLF QLLMPLEHHH HHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |