Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IER3 Protein
A cDNA sequence encoding the IER3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 8870 |
---|---|
Nome | IER3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | IER3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15960199
|
enQuireBio™
QP12370-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950199
|
enQuireBio™
QP12370-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940199
|
enQuireBio™
QP12370-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
8870 | |
Research Use Only | |
IER3 | |
Human | |
His | |
IER3 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
IER3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCHSRSC HPTMTILQAP TPAPSTIPGP RRGSGPEIFT FDPLPEPAAA PAGRPSASRG HRKRSRRVLY PRVVRRQLPV EEPNP | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |