Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFIH1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFIH1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_071451.2
ID gene (immissione) 64135
Nome IFIH1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16013011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8166-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16033011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8166-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16023011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8166-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16043011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8166-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8166-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16063011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8166-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_071451.2
IFIH1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
64135
Research Use Only
IFIH1
Recombinant Protein
E. coli
KLTKLRNTIM EQYTRTEESA RGIIFTKTRQ SAYALSQWIT ENEKFAEVGV KAHHLIGAGH SSEFKPMTQN EQKEVISKFR TGKINLLIAT TVAEEGLDIK ECNIVIRYGL VTNEIAMVQA RGRARADEST YVLVAHSGSG VIEHETVNDF REKMMYKAIH CVQNMKPEEY AHKILELQMQ SIMEKKMKTK RNIAKHYKNN PSLITFLCKN CSVLACSGED IHVIEKMHHV NMTPEFKELY IVRENKALQK KCADYQINGE IICKCGQAWG TMMVHKGLDL PCLKIRNFVV VFKNNSTKKQ YKKWVELPIT FPNLDYSECC LFSDED
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.