missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein

A DNA sequence encoding the Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 515.00€

Specifica

Numero di accesso NP_008831.3
ID gene (immissione) 3439
Nome IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15953748
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10403-EC-20UG
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15943748
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10403-EC-100UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15963748
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10403-EC-250UG
250 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_008831.3
IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNADSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
3439
Research Use Only
IFNA1
The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 3 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.05 % Tween-80, lyophilized
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications