Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA7 Protein
A cDNA sequence encoding the IFNA7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 3444
Nome IFNA7 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene IFNA7
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15910219
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12375-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15990209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12375-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15900219
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12375-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
3444
Research Use Only
IFNA7
Human
His
IFNA7 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
IFNA7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMCDLPQ THSLRNRRAL ILLAQMGRIS PFSCLKDRHE FRFPEEEFDG HQFQKTQAIS VLHEMIQQTF NLFSTEDSSA AWEQSLLEKF STELYQQLND LEACVIQEVG VEETPLMNED FILAVRKYFQ RITLYLMEKK YSPCAWEVVR AEIMRSFSFS TNLKKGLRRK D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.