Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNAR2 / IFNABR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNAR2 / IFNABR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6204-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061550
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000865.2
IFNAR2 / IFNABR Protein
Research Use Only
Ifnar2
Recombinant Protein
E. coli
ISYDSPDYTD ESCTFKISLR NFRSILSWEL KNHSIVPTHY TLLYTIMSKP EDLKVVKNCA NTTRSFCDLT DEWRSTHEAY VTVLEGFSGN TTLFSCSHNF WLAIDMSFEP PEFEIVGFTN HINVMVKFPS IVEEELQFDL SLVIEEQSEG IVKKHKPEIK GNMSGNFTYI IDKLIPNTNY CVSVYLEHSD EQAVIKSPLK CTLLPPGQES ESAESAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3455
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol