Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF-2 / IGF-II Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1815.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000603.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3481 |
Nome | IGF-2 / IGF-II Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15915799
|
enQuireBio™
QP5264-10UG |
10 μg |
112.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945799
|
enQuireBio™
QP5264-50UG |
50 μg |
263.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905799
|
enQuireBio™
QP5264-100UG |
100 μg |
452.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935799
|
enQuireBio™
QP5264-500UG |
500 μg |
1060.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925799
|
enQuireBio™
QP5264-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_000603.1 | |
IGF-2 / IGF-II Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 15 ng/mL in the Mouse FDC-P1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 6.7 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3481 | |
Research Use Only | |
IGF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AYRPSETLCG GELVDTLQFV CGDRGFYFSR PASRVSRRSR GIVEECCFRS CDLALLETYC ATPAKSE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |