Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 3479 |
---|---|
Nome | IGF1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | IGF1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950229
|
enQuireBio™
QP12380-2UG |
2 μg |
276.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960229
|
enQuireBio™
QP12380-5UG |
5 μg |
414.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940229
|
enQuireBio™
QP12380-10UG |
10 μg |
745.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
3479 | |
Research Use Only | |
IGF1 | |
Human | |
GST |
IGF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IGF1 is supplied in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |