Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP3 Protein
A DNA sequence encoding the Human IGFBP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000589.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3486 |
Nome | IGFBP3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943698
|
enQuireBio™
QP10386-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933698
|
enQuireBio™
QP10386-EC-25UG |
25 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15913698
|
enQuireBio™
QP10386-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923698
|
enQuireBio™
QP10386-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000589.2 | |
IGFBP3 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GASSGGLGPV VRCEPCDARA LAQCAPPPAV CAELVREPGC GCCLTCALSE GQPCGIYTER CGSGLRCQPS PDEARPLQAL LDGRGLCVNA SAVSRLRAYL LPAPPAPGNA SESEEDRSAG EVESPSVSST HRVSDPKFHP LHSKIIIIKK GHAKDSQRYK VDYESQSTDT QNFSSESKRE TEYGPCRREM EDTLNHLKFL NVLSPRGVHI PNCDKKGFYK KKQCRPSKGR KRGFCWCVDK YGQPLPGYTT KGKEDVHCYS MQSK | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3486 | |
Research Use Only | |
IGFBP3 | |
The ED50 as determined by inhibiting IGF-II induced proliferation of serum free human MCF-7 cells is less than 200 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 103 IU/mg in the presence of 15 ng/ml of rHuIGF-II. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |