missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2570.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000566.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3552 |
Nome | IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15973438
|
enQuireBio™
QP10306-EC-2UG |
2 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15953438
|
enQuireBio™
QP10306-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943438
|
enQuireBio™
QP10306-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15963438
|
enQuireBio™
QP10306-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000566.3 | |
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAPFSFLSNV KYNFMRIIKY EFILNDALNQ SIIRANDQYL TAAALHNLDE AVKFDMGAYK SSKDDAKITV ILRISKTQLY VTAQDEDQPV LLKEMPEIPK TITGSETNLL FFWETHGTKN YFTSVAHPNL FIATKQDYWV CLAGGPPSIT DFQILENQA | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3552 | |
Research Use Only | |
IL1A | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 1.0 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 109 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |