missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000566.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3552 |
Nome | IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15995869
|
enQuireBio™
QP5298-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15975869
|
enQuireBio™
QP5298-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965869
|
enQuireBio™
QP5298-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905879
|
enQuireBio™
QP5298-500UG |
500 μg |
4515.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15985869
|
enQuireBio™
QP5298-1MG |
1 mg |
7420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_000566.3 | |
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
To pass QC, D10S cell proliferation must be significantly induced by less than 50 pg/ml or human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 (or activity must be at least 2.0 x 10^7 units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
3552 | |
Research Use Only | |
IL1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAPFSFLSNV KYNFMRIIKY EFILNDALNQ SIIRANDQYL TAAALHNLDE AVKFDMGAYK SSKDDAKITV ILRISKTQLY VTAQDEDQPV LLKEMPEIPK TITGSETNLL FFWETHGTKN YFTSVAHPNL FIATKQDYWV CLAGGPPSIT DFQILENQA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |