missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-11 / interleukin 11 Protein
Recombinant Protein
4515.00€ - 7420.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000632.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3589 |
Nome | IL-11 / interleukin 11 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956029
|
enQuireBio™
QP5387-500UG |
500 μg |
4515.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946029
|
enQuireBio™
QP5387-1MG |
1 mg |
7420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_000632.1 | |
IL-11 / interleukin 11 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 2.5 ng/mL in the T11 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3589 | |
Research Use Only | |
IL11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPGPPPGPPR VSPDPRAELD STVLLTRSLL ADTRQLAAQL RDKFPADGDH NLDSLPTLAM SAGALGALQL PGVLTRLRAD LLSYLRHVQW LRRAGGSSLK TLEPELGTLQ ARLDRLLRRL QLLMSRLALP QPPPDPPAPP LAPPSSAWGG IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |