Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 17A/F Protein
A cDNA sequence encoding the IL 17A/F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1365.00€
Specifica
Nome | IL 17A/F Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The activity as determined by production of IL-6 from mouse 3T3 cells is 3.2ng/ml (3.1x105units/mg). |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964678
|
enQuireBio™
QP10695-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954678
|
enQuireBio™
QP10695-10UG |
10 μg |
211.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944678
|
enQuireBio™
QP10695-0.1MG |
100 μg |
1365.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
IL 17A/F Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIVKAGITIP RNPGCPNSED KNFPRTVMVN LNIHNRNTNT NPKRSSDYYN RSTSPWNLHR NEDPERYPSV IWEAKCRHLG CINADGNVDY HMNSVPIQQE ILVLRREPPH CPNSFRLEKI LVSVGCTCVT PIVHHVAMRKIPKVGHT FFQKPESCPP VPGGSMKLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGKEDISMN SVPIQQETLV VRRKHQGCSV SFQLEKVLVT VGCTCVTPVI HHVQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The activity as determined by production of IL-6 from mouse 3T3 cells is 3.2ng/ml (3.1x105units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
IL-17A/F was lyophilized from a (0.2microm) filtered protein solution containing 0.1% TFA. |