Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-21 (HEK293 Expressed) Protein
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using B9 mouse hybridoma cells. The ED50 for this effect is 3.00-30.0 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | Q9HBE4.3 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 59067 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-observed: 15-17 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 15 kDa |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-21 protein Gln32-Ser162 |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | CVID11, IL21, IL-21 Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?