Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 28A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 282616 |
---|---|
Nome | IL 28A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | IFNL2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15924928
|
enQuireBio™
QP10707-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904928
|
enQuireBio™
QP10707-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15914928
|
enQuireBio™
QP10707-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
282616 | |
Research Use Only | |
IFNL2 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MKLDMTGDCT PVLVLMAAVL TVTGAVPVAR LHGALPDARG CHIAQFKSLS PQELQAFKRA KDALEESLLL KDCRCHSRLF PRTWDLRQLQ VRERPMALEA ELALTLKVLE ATADTDPALV DVLDQPLHTL HHILSQFRAC IQPQPTAGPR TRGRLHHWLY RLQEAPKKES PGCLEASVTF NLFRLLTRDL NCVASGDLCV | |
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE. |
IL 28A Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity was determined by the dose dependent protection of the cytopathic effect on A549 cells (human lung adenocarcinoma epithelial cell line) that were challenged with encephalomyocarditis (EMC) virus and is typically 0.5-5ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
The IL28A was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS. |