Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-29 / Interleukin-29 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-29 / Interleukin-29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7814-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060951
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_742152.1
IL-29 / Interleukin-29 Protein
Research Use Only
IFNL1
Recombinant Protein
E. coli
PVPTSKPTTT GKGCHIGRFK SLSPQELASF KKARDALEES LKLKNWSCSS PVFPGNWDLR LLQVRERPVA LEAELALTLK VLEAAAGPAL EDVLDQPLHT LHHILSQLQA CIQPQPTAGP RPRGRLHHWL HRLQEAPKKE SAGCLEASVT FNLFRLLTRD LKYVADGNLC LRTSTHPEST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
282618
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol