Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-6R alpha Fc Chimera Protein
Beschreibung
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Recombinant Human IL-6R alpha Fc Chimera (Catalog # 11399-SR) binds Biotinylated Recombinant Human IL-6 (Catalog # BT7270 ) with an ED50 of 0.750-7.50 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P08887.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details. |
| Gene ID (Entrez) | 3570 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-observed: 88-99 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 65 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human IL-6 R alpha protein Human IL-6 R alpha (Leu20-Pro365) (N-terminus) Accession # P08887.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6 R-1, IL6RA, IL-6 RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?