Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13RA1 Protein
A cDNA sequence encoding the IL13RA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 3597
Nome IL13RA1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene IL13RA1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15940319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12405-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15920319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12405-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15930319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12405-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
3597
Research Use Only
IL13RA1
Human
His
IL13RA1 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4).
IL13RA1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
GGGGAAPTET QPPVTNLSVS VENLCTVIWT WNPPEGASSN CSLWYFSHFG DKQDKKIAPE TRRSIEVPLN ERICLQVGSQ CSTNESEKPS ILVEKCISPP EGDPESAVTE LQCIWHNLSY MKCSWLPGRN TSPDTNYTLY YWHRSLEKIH QCENIFREGQ YFGCSFDLTK VKDSSFEQHS VQIMVKDNAG KIKPSFNIVP LTSRVKPDPP HIKNLSFHND DLYVQWENPQ NFISRCLFYE VEVNNSQTET HNVFYVQEAK CENPEFERNV ENTSCFMVPG VLPDTLNTVR IRVKTNKLCY EDDKLWSNWS QEMSIGKKRN STHHHHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.