Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17 / IL17A Protein
A DNA sequence encoding the Human IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1535.00€
Specifica
Nome IL17 / IL17A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene IL17A
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15963498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10323-EC-5UG
5 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15953498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10323-EC-25UG
25 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15933498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10323-EC-100UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15943498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10323-EC-250UG
250 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
IL17 / IL17A Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
GITIPRNPGC PNSEDKNFPR TVMVNLNIHN RNTNTNPKRS SDYYNRSTSP WNLHRNEDPE RYPSVIWEAK CRHLGCINAD GNVDYHMNSV PIQQEILVLR REPPHCPNSF RLEKILVSVG CTCVTPIVHH VA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Research Use Only
IL17A
The ED50 as determined by inducing IL-6 secretion of murine NIH/3T3 cells is less than 7.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.3 M 105 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized