Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL17RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | IL17RA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940329
|
enQuireBio™
QP12408-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960329
|
enQuireBio™
QP12408-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950329
|
enQuireBio™
QP12408-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
IL17RA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IL17RA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LRLLDHRALV CSQPGLNCTV KNSTCLDDSW IHPRNLTPSS PKDLQIQLHF AHTQQGDLFP VAHIEWTLQT DASILYLEGA ELSVLQLNTN ERLCVRFEFL SKLRHHHRRW RFTFSHFVVD PDQEYEVTVH HLPKPIPDGD PNHQSKNFLV PDCEHARMKV TTPCMSSGSL WDPNITVETL EAHQLRVSFT LWNESTHYQI LLTSFPHMEN HSCFEHMHHI PAPRPEEFHQ RSNVTLTLRN LKGCCRHQVQ IQPFFSSCLN DCLRHSATVS CPEMPDTPEP IPDYMPLWVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |