Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL18RAP Protein
A cDNA sequence encoding the IL18RAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | IL18RAP Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15930339
|
enQuireBio™
QP12411-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950339
|
enQuireBio™
QP12411-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940339
|
enQuireBio™
QP12411-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
IL18RAP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IL18RAP protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) AND 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
FNISGCSTKK LLWTYSTRSE EEFVLFCDLP EPQKSHFCHR NRLSPKQVPE HLPFMGSNDL SDVQWYQQPS NGDPLEDIRK SYPHIIQDKC TLHFLTPGVN NSGSYICRPK MIKSPYDVAC CVKMILEVKP QTNASCEYSA SHKQDLLLGS TGSISCPSLS CQSDAQSPAV TWYKNGKLLS VERSNRIVVD EVYDYHQGTY VCDYTQSDTV SSWTVRAVVQ VRTIVGDTKL KPDILDPVED TLEVELGKPL TISCKARFGF ERVFNPVIKW YIKDSDLEWE VSVPEAKSIK STLKDEIIER NIILEKVTQR DLRRKFVCFV QNSIGNTTQS VQLKEKRLEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK HHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |