Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL25 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_073626.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 64806 |
Nome | IL25 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15965819
|
enQuireBio™
QP5273-5UG |
5 μg |
112.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945819
|
enQuireBio™
QP5273-25UG |
25 μg |
263.00€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925819
|
enQuireBio™
QP5273-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955819
|
enQuireBio™
QP5273-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935819
|
enQuireBio™
QP5273-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_073626.1 | |
IL25 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IL25 induces IL-8 production in human PBMCs. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
64806 | |
Research Use Only | |
IL25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYSHWPSCCP SKGQDTSEEL LRWSTVPVPP LEPARPNRHP ESCRASEDGP LNSRAISPWR YELDRDLNRL PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPRGNSE LLYHNQTVFY RRPCHGEKGT HKGYCLERRL YRVSLACVCV RPRVMG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |